Learn More
Sulfametrol, TRC
Código de producto. 30138071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138071 100 mg 100 miligramos
30006930 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32909-92-5
Fórmula molecular C9 H10 N4 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 286.33
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4-methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)-, Sulfanilamide, N1-(4-methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)- (7CI,8CI), 1,2,5-Thiadiazole, benzenesulfonamide deriv., 4-Amino-N-(4-methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)benzenesulfonamide, Sulfametrole
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4-metaxi-1,2,5-tiadiazol-3-il)benzenosulfonamida
SMILES COc1nsnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfametrole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4O3S2/c1-16-9-8(11-17-12-9)13-18(14,15)7-4-2-6(10)3-5-7/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0194