Learn More
Sulfametoxidiazina, LoGiCal
Código de producto. 30459091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459091 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459091 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1942.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfameter
CAS 651-06-9
Nombres de analitos o componentes Sulfameter
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sulfameter
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metoxipirimidin-2-il)bencenosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 280.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.063 g/mol