Learn More
Sulfametilfenazol, LoGiCal
Código de producto. 30459434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459434 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459434 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1108.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethylphenazole
CAS 852-19-7
Nombres de analitos o componentes Sulfamethylphenazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 N4 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sulfamethylphenazole, 4-Amino-N-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide, N1-(3-Methyl-1-phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, 1-Phenyl-3-methyl-5-sulfanilamidopyrazole, 3-(p-Aminobenzosulfoamido)-2-phenyl-5-methylpyrazole, 3-Methyl-1-phenyl-5-sulfanilamidopyrazole, 3-Sulfanilamido-5-methyl-2-phenylpyrazole, 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-1-phenyl-3-methylpyrazole, Ciba 18,605-Ba, N1-(3-Methyl-1-phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, Sulfapyrazole, Sulfazamet, Vesulong
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N4O2S/c1-12-11-16(20(18-12)14-5-3-2-4-6-14)19-23(21,22)15-9-7-13(17)8-10-15/h2-11,19H,17H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n(n1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metil-2-fenilpirazol-3-il)bencenosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 328.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0994 g/mol