Learn More
Sulfametoxipiridazina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11916871 5 g Frasco de vidrio 5 g
11906871 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436470050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80-35-3 | Molecular Formula: C11H12N4O3S | Molecular Weight: 280.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-35-3
Fórmula molecular C11H12N4O3S
Peso molecular (g/mol) 280.3
Clave InChI VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfamethoxypyridazine, sulphamethoxypyridazine, sulfapyridazine, sulfalex, longin, midicel, sulfametoxipiridazine, spofadazine, sulfdurazin, 3-sulfa-6-methoxypyridazine
PubChem CID 5330
ChEBI CHEBI:102516
Nombre IUPAC 4-amino-N-(6-metoxipiridazin-3-il)bencenosulfonamida
SMILES COC1=NN=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxypyridazine
Punto de fusión 182°C to 183°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,9051
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfamethoxypyridazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1