Learn More
Sulfamethoxypyridazine, MedChemExpress
Código de producto. 16468746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468746 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1387
MedChemExpress Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N4O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (149.84 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(OC)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 280.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation