Learn More
Sulfametoxipirazina, TRC
Código de producto. 30010312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010312 10 mg 10 miligramos
30006372 25 mg 25 miligramos
30007425 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69923010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152-47-6
Fórmula molecular C11 H12 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 280.3
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3-methoxypyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(3-methoxypyrazinyl)- (8CI), 2-Methoxy-3-sulfanilamidopyrazine, 2-Sulfanilamido-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-2-sulfanilamidopyrazine, 3-Methoxy-2-sulfapyrazine, 3-Methoxypyrazine sulfanilamide, AS 18908, Dalysep, F.I. 5978, Farmitalia 204/122, Kelfizin, Kelfizina, Kelfizine W, Longum, N1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)sulfanilamide, NSC 110433, Policydal, Polycidal, SMP2, Sulfalene, Sulfamethopyrazine, Sulfamethoxypyrazine, Sulfametopyrazine, Sulfapyrazinemethoxine, Sulfapyrazinemethoxyine, Sulfapyrazinemethoxyne, Vetkelfizina
Nombre IUPAC 4-amino-N-(3-metoxipirazina-2-il)benzenosulfonamida
SMILES COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfalene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.063