Learn More
Sulfametoxazol, TRC
Código de producto. 17974865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974865 50 mg 50 miligramos
17901315 1 g 1 g
17953025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69908650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 723-46-6
Fórmula molecular C10 H11 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 253.28
Sinónimo Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Nombre IUPAC 4-Amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenesulfonamida
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0521
Porcentaje de pureza >95%