Learn More
Sulfametoxazol N4-glucosido (mezcla alfa/beta), TRC
Código de producto. 17993055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993055 100 mg 100 miligramos
17965055 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS688990100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119691-75-7
Fórmula molecular C16 H21 N3 O8 S
Peso molecular (g/mol) 415.42
Sinónimo Sulfamethoxazole N4-glucoside, 4-(β-D-glucopyranosylamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide
Nombre IUPAC N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)-4-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]amino]benzenosulfonamida
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole N4-glucoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O8S/c1-8-6-12(18-27-8)19-28(24,25)10-4-2-9(3-5-10)17-16-15(23)14(22)13(21)11(7-20)26-16/h2-6,11,13-17,20-23H,7H2,1H3,(H,18,19)/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1049
Porcentaje de pureza >95%