Learn More
Sulfametoxazol N4-beta-D-glucósido, Mikromol™
Código de producto. 17934306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17934306 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17934306 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0227.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfametoxazol N4-beta-D-glucósido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole N4-glucoside
CAS 119691-75-7
Nombres de analitos o componentes Sulfamethoxazole N4-glucoside
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H21 N3 O8 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sulfamethoxazole N4-glucoside, 4-(β-D-glucopyranosylamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O8S/c1-8-6-12(18-27-8)19-28(24,25)10-4-2-9(3-5-10)17-16-15(23)14(22)13(21)11(7-20)26-16/h2-6,11,13-17,20-23H,7H2,1H3,(H,18,19)/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2)c1
Nombre IUPAC N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)-4-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]amino]bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 415.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1049 g/mol