Learn More
Sulfametoxazol N1-beta-D-glucósido, Mikromol™
Código de producto. 17901426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17901426 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17901426 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0227.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfametoxazol N1-beta-D-glucósido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole N1-beta-D-Glucoside
CAS 118906-15-3
Nombres de analitos o componentes Sulfamethoxazole N1-beta-D-Glucoside
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H21 N3 O8 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-β-D-glucopyranosyl-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, Sulfamethoxazole N1-β-D-Glucoside
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O8S/c1-8-6-12(18-27-8)19(28(24,25)10-4-2-9(17)3-5-10)16-15(23)14(22)13(21)11(7-20)26-16/h2-6,11,13-16,20-23H,7,17H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
SMILES Cc1onc(c1)N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)-N-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 415.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1049 g/mol