Learn More
Sulfametoxazol, Mikromol™
Código de producto. 17970346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17970346 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17970346 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0227.000250
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfametoxazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Nombres de analitos o componentes Sulfamethoxazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
Nombre IUPAC 4-Amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenesulfonamida
Peso molecular (g/mol) 253.28
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0521 g/mol