Learn More
Sulfamethoxazole, MedChemExpress
Código de producto. 16492096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492096 500 mg 500 miligramos
16418236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0322
MedChemExpress Sulfamethoxazole (Ro 4-2130) is a sulfonamide bacteriostatic antibiotic, used for bacterial infections. Sulfonamides is a competitive antagonists of para-aminobenzoic acid (PABA).
Sulfamethoxazole (Ro 4-2130) is a sulfonamide bacteriostatic antibiotic, used for bacterial infections. Sulfonamides is a competitive antagonists of para-aminobenzoic acid (PABA).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole
Forma física Solid
CAS 723-46-6
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11N3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ro 4-2130
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (394.82 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NOC(C)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 253.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.28
Porcentaje de pureza 99.93%