Learn More
Sulfametoxazol, LoGiCal
Código de producto. 30460135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460135 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460135 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0227.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Nombres de analitos o componentes Sulfamethoxazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
Nombre IUPAC 4-Amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenesulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 253.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0521 g/mol