Learn More
Sulfametoxazol EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Sulfametoxazol EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 135529-16-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H16 N4 O5 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Imp. B (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound B, Sulfamethoxazole USP RC B, 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Related Compound B, Sulfamethoxazole Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20) |
| SMILES | Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(NS(=O)(=O)c3ccc(N)cc3)cc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[4-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)sulfamoil]fenil]bencenosulfonamida |
| Mostrar más |