Learn More
Sulfametoxazol EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30049747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049747 100 mg 100 miligramos
30052576 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049747 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0227.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfametoxazol EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
CAS 135529-16-7
Nombres de analitos o componentes 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 N4 O5 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Imp. B (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound B, Sulfamethoxazole USP RC B, 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Related Compound B, Sulfamethoxazole Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20)
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(NS(=O)(=O)c3ccc(N)cc3)cc2)c1
Nombre IUPAC 4-amino-N-[4-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)sulfamoil]fenil]bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 408.45
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.0562 g/mol