Learn More
Sulfametoxazol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30308882 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30308882 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16998100100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Nombres de analitos o componentes Sulfamethoxazole
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H11 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
Nombre IUPAC 4-Amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenesulfonamida
Peso molecular (g/mol) 253.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0521 g/mol