Learn More
Sulfametoxazol-d4, TRC
Código de producto. 30427240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427240 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30427240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69908725MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole-d4
CAS 1020719-86-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H4 H7 N3 O3 S
Cantidad 25 mg
Sinónimo Sulfamethoxazole D4 (benzene D4), Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, 4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
Nombre IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 257.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0772
Porcentaje de pureza >95