Learn More
Sulfametoxazol-d4 (benceno-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfamethoxazole-d4 |
| CAS | 1020719-86-1 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H7 N3 O3 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Sulfamethoxazole D4 (benzene D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6 H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 257.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257,0772 g/mol |
| Mostrar más |