Learn More
Sulfametoxazol beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30003802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003802 10 mg 10 miligramos
30005685 1 mg 1 miligramo
30009186 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69913510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14365-52-7
Fórmula molecular C16 H19 N3 O9 S
Peso molecular (g/mol) 429.4
Sinónimo Sulfamethoxazole B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(4-aminofenil)sulfonil-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)amino]-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES Cc1onc(c1)N([C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O9S/c1-7-6-10(18-28-7)19(29(25,26)9-4-2-8(17)3-5-9)15-13(22)11(20)12(21)14(27-15)16(23)24/h2-6,11-15,20-22H,17H2,1H3,(H,23,24)/t11-,12-,13+,14-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.0842
Porcentaje de pureza >95%