Learn More
Sulfamethoxazole, 98%
Código de producto. 15487969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15487969 100 g Frasco de plástico 100 g
1 options
Código de producto. 15487969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66565.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    183.65€ / 100 g
    Ahorro 20.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sulfamethoxazole, CAS # 723-46-6, is a sulfonamide antibiotic that inhibits folic acid synthesis in bacteria and prevents cell division and growth. | CAS: 723-46-6 | C10H11N3O3S | 253.276 g/mol
A broad spectrum bacteriostatic sulfonamide antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Sulfamethoxazole is an antibiotic composed of an isoxazole with a 4-aminobenzenesulfonamido and methyl-group substitution at positions 5 and 3, respectively
  • Sulfamethoxazole carries out most of its action through the inhibition of dihydropteroate synthase, the enzyme responsible for the synthesis of the precursor of folic acid; inhibition of folic acid synthesis prevents DNA replication and cell division in susceptible bacteria
Application
  • Sulfamethoxazole can elicit an allergic response and may be useful for immune cell studies in laboratory settings
  • Sulfamethoxazole is suitable for laboratory research on infection, environmental pollution, and the physiology of susceptible bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Punto de fusión 168°C to 172°C
Punto de ebullición 482°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C10H11N3O3S
Número MDL MFCD00010546
Cantidad 100 g
Beilstein 6732984
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
Información de solubilidad Soluble in ethanol or acetone. Very slightly soluble in water
Clave InChI JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Nombre IUPAC 4-Amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenesulfonamida
Peso molecular (g/mol) 253.276
PubChem CID 5329
ChEBI CHEBI:9332
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphamethoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphamethoxazole