Learn More
Sulfametoxazol-13C6, TRC
Código de producto. 17963965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963965 10 mg 10 miligramos
17910605 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69908810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196157-90-0
Fórmula molecular 13C6 C4 H11 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 259.23
Sinónimo Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-sulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, 4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-sulfonamide
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-sulfonamida
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole ring-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0722
Porcentaje de pureza >95%