Learn More
Sulfametoxazol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324193 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324193 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16998100AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Nombres de analitos o componentes Sulfamethoxazole
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H11 N3 O3 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
Nombre IUPAC 4-Amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenesulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 253.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0521 g/mol