Learn More
Sulfametoxazol, 100 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11445131 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11445131 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11445131 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215671180
CAS 723-46-6
Fórmula molecular C10H11N3O3S
Peso molecular (g/mol) 253.276
Clave InChI JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
PubChem CID 5329
ChEBI CHEBI:9332
Nombre IUPAC 4-Amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenesulfonamida
SMILES CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethoxazole
Color Blanco
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.3
Forma física Polvo