Learn More
Sulfamethizol, TRC
Código de producto. 30415837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415837 1 g
30418457 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6890051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-82-1
Fórmula molecular C9 H10 N4 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 270.3313
Sinónimo Sulfamethizole, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, 2-Sulfanilamido-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 5-Methyl-2-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, Ayerlucil, Famet, Lucosil, Methazol, Microsul, N-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide, Renasul, Rufol, Salimol, Sulfamethiazole, Sulfamethizol, Sulfamethizole, Sulfamethylthiadiazole, Sulfapyelon, Sulfstat, Sulfurine, Sulphamethizole, Tetracid, Thidicur, Thiosulfil, Thiosulfil Forte, Ultrasul, Urocydal, Urodiaton, Urolucosil, Urosulfin, VK 53
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)benzenosulfonamida
SMILES Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethizole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0245
Porcentaje de pureza >95%