Learn More
Sulfamethizole, MedChemExpress
Código de producto. 16452106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16452106 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16452106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0333
MedChemExpress Sulfamethizole is a sulfathiazole antibacterial agent.
Sulfamethizole is a sulfathiazole antibacterial agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethizole
Forma física Solid
CAS 144-82-1
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10N4O2S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (369.92 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(C)S2)=O
Peso molecular (g/mol) 270.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.33
Porcentaje de pureza 99.86%