Learn More
Sulfametizol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326988 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326988 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16998000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethizole
CAS 144-82-1
Nombres de analitos o componentes Sulfamethizole
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H10 N4 O2 S2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfasalazine Imp. J (EP), Sulfamethizole, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, 2-Sulfanilamido-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 5-Methyl-2-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, Ayerlucil, Famet, Lucosil, Methazol, Microsul, N-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide, Renasul, Rufol, Salimol, Sulfamethiazole, Sulfamethizol, Sulfamethylthiadiazole, Sulfapyelon, Sulfstat, Sulfurine, Sulphamethizole, Tetracid, Thidicur, Thiosulfil, Thiosulfil Forte, Ultrasul, Urocydal, Urodiaton, Urolucosil, Urosulfin, VK 53, Sulfamethizol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
SMILES Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 270.3313
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0245 g/mol