Learn More
Sal Sódica de Sulfametazina, TRC
Código de producto. 17991945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991945 1 g 1 g
17954205 10 g 10 g
17960725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1981-58-4
Fórmula molecular C12 H13 N4 O2 S . Na
Peso molecular (g/mol) 300.31
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, sodium salt (1:1), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, monosodium salt (9CI), Sulfamethazine, sodium deriv. (6CI), Sulfanilamide, N1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, monosodium salt (8CI), Sulfanilamide, N1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, sodium deriv. (7CI), Bovibol, Intradine, Sodium sulfadimidine, Sodium sulfamethazine, Sulfadimidine sodium, Sulfamethazine sodium, Sulfamethazine sodium salt, Sulfoxine 33, Sulmet, Vesadin
Nombre IUPAC sodio; (4-aminofenil)sulfonil-(4,6-dimetilpirimidina-2-il)azaniuro
SMILES [Na+].Cc1cc(C)nc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethazine sodium salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N4O2S.Na/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0657