Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de sulfametazina
Código de producto. 16687032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16687032 100 g 100 g
16667032 5 g 5 g
16677032 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16687032 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465601000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1981-58-4
Peso molecular (g/mol) 300.31
Número MDL MFCD12352107
Sinónimo Sulfadimidine sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethazine sodium salt
Tipo Sulfamethazine Sodium Salt
Forma física Polvo cristalino
Fuente fuente sintética
Espectro infrarrojo Conforme
Pérdida por secado ≤2 %
Envase frasco de vidrio
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C12 H13 N4 Na O2 S
Condiciones de envío Condiciones normales
Información de solubilidad soluble aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.31
Porcentaje de pureza ≥98.0% (HPLC)