Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de sulfametazina
Código de producto. 16667032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
16667032 5 g 5 g
16677032 25 g 25 g
16687032 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 16667032
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465600050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1981-58-4
Peso molecular (g/mol) 300.31
Número MDL MFCD12352107
Sinónimo Sulfadimidine sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethazine sodium salt
Tipo Sulfamethazine Sodium Salt
Forma física Polvo cristalino
Fuente fuente sintética
Espectro infrarrojo Conforme
Pérdida por secado ≤2 %
Envase frasco de vidrio
Color Blanco
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C12 H13 N4 Na O2 S
Condiciones de envío Condiciones normales
Información de solubilidad soluble aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.31
Porcentaje de pureza ≥98.0% (HPLC)