Learn More
Compuesto relacionado con la sulfametazina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfaguanidine monohydrate |
| CAS | 6190-55-2 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N4 O2 S . H2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide','4-amino-N-(aminoiminomethyl)-','hydrate (1:1), Benzenesulfonamide','4-amino-N-(aminoiminomethyl)-','monohydrate (9CI), Sulfanilamide','N1-amidino-','monohydrate (8CI), N-p-Aminobenzenesulfonylguanidine monohydrate, Sulfaguanidine hydrate, Sulfaguanidine monohydrate, Sulphaguanidine monohydrate, p-Aminobenzenesulfonylguanidine monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N4O2S.H2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10;/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11);1H2 |
| SMILES | O.NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-aminofenil)sulfonilguanidina;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 232.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.063 |