Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfamethazine |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | 197.0°C to 200.0°C |
| Color | Blanco a beige |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 15, 9047 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.32 |
| Mostrar más |