Learn More
Sulfametazina-13C6, TRC
Código de producto. 17964065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964065 1 mg 1 miligramo
17924955 5 mg 5 miligramos
17943635 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990731MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77643-91-5
Fórmula molecular 13C6 C6 H14 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 284.29
Sinónimo Benzene-13C6-sulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (9CI), Sulfamethazine (phenyl-13C6), Sulfadimidine (phenyl-13C6)
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4,6-dimetilpirimidina-2-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-sulfonamida
SMILES Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethazine phenyl-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1039
Porcentaje de pureza >95%