Learn More
Sulfametazina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfadimidine |
| CAS | 57-68-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfadimidine |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C12 H14 N4 O2 S |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Sulfanilamide, N1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (8CI), 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Sulfanilamido-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide, A 502, Azolmetazin, BN 2409, Calfspan, Calfspan Tablets, Cremomethazine, Diazil, DiazilSulfadine, Diazyl, Dimezathine, Dimidin R, Kelametazine, Mermeth, N-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, NSC 67457, NSC 683529, Neasina, Neazina, Panazin, Pirmazin, S-Dimidine, Spanbolet, SulfaSURE SR Bolus, Sulfadimerazine, Sulfadimesin, Sulfadimesine, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimethylpyrimidine, Sulfadimezin, Sulfadimezine, Sulfadimidin, Sulfadimidine, Sulfadine, Sulfamethazine, Sulfamethiazine, Sulfodimesin, Sulfodimezine, Sulka K Boluses, Sulphadimethylpyrimidine, Sulphadimidine, Sulphamethasine, Sulphamethazine, Sulphamezathine, Sulphamidine, Sulphodimezine, Superseptil, Superseptyl, Sustain III, Vertolan, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamethazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| SMILES | Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1 |
| Mostrar más |