Learn More
Sulfameter, TRC
Código de producto. 30421270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421270 100 mg
30411426 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699045100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 651-06-9
Fórmula molecular C11 H12 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 280.3
Sinónimo Sulfameter
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metaxipirimidina-2-il)benzenosulfonamida
SMILES COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfameter
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.063