Learn More
Sulfameter, MedChemExpress
Código de producto. 16448176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448176 100 mg 100 miligramos
16422066 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0213
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Sulfameter (Sulfametoxydiazine; 5-Methoxysulfadiazine) is an effective long-acting sulfonamide antibiotic with antibacterial activities. Sulfameter can be used for the research of urinary tract infections and lepriasis.
Sulfameter (Sulfametoxydiazine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfameter
Forma física Solid
CAS 651-06-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N4O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sulfametoxydiazine 5-Methoxysulfadiazine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (356.76 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=C(OC)C=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 280.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza 99.89%