Learn More
Sulfámetro, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30310807 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30310807 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16995150100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfameter
CAS 651-06-9
Nombres de analitos o componentes Sulfameter
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H12 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfameter
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metoxipirimidin-2-il)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 280.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.063 g/mol