Learn More
Sulfameter-d4, TRC
Código de producto. 30411444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411444 1 mg 1 miligramo
30412533 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30411444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990471MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1189483-96-2
Fórmula molecular C11H8D4N4O3S
Peso molecular (g/mol) 284.33
Sinónimo 4-Amino-N-(5-methoxy-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide-d4, 5-Methoxysulfadazine-d4, Sulfamethoxydiazine-d4, Sulfametin-d4, Sulfametorine-d4, Sulfamethoxine-d4, AHR-857-d4, Bayrena-d4, Durenat-d4, Kinecid-d4, Kiron-d4, Koroci-d4, Sulla-d4, Ultrax-d4
Nombre IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-metoxipirimidina-2-il)benzenosulfonamida
SMILES NC1=C([2H])C([2H])=C(S(NC2=NC=C(OC)C=N2)(=O)=O)C([2H])=C1[2H]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfameter-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0881