Learn More
Sulfamerazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfamerazine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0681 |
| Porcentaje de pureza | >95% |