Learn More
Sulfamerazina, TRC
Código de producto. 30135072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135072 1 g 1 g
30138087 50 g 50 g
17972965 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6890001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-79-7
Fórmula molecular C11 H12 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 264.3
Sinónimo 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4-metilpirimidina-2-il)benzenosulfonamida
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamerazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0681
Porcentaje de pureza >95%