Learn More
Sulfamerazine, MedChemExpress
Código de producto. 16470968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16470968 5 g 5 g
16432209 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0512
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamerazine
Forma física Solid
CAS 127-79-7
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N4O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo RP2632
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.36 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC(C)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 264.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.3
Porcentaje de pureza 99.68%