Learn More
Sulfamerazina, LoGiCal
Código de producto. 30462575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462575 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462575 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0581.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Nombres de analitos o componentes Sulfamerazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 N4 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4-metilpirimidin-2-il)bencenosulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 264.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264,0681 g/mol