Learn More
Sulfamerazina-d4, TRC
Código de producto. 30414649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30414649 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68900210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamerazine-d4
CAS 1020719-84-9
Fórmula molecular C11 2H4 H8 N4 O2 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamerazine D4
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2
Nombre IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(4-metilpirimidin-2-il)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 268.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0932