Learn More
Sulfamerazina-d4 (benceno-d4), CDN
Código de producto. 30324773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30324773 0.005 g 0.01 g
30314086 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324773 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND73960.005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamerazine-d4
CAS 1020719-84-9
Fórmula molecular C11 2H4 H8 N4 O2 S
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamerazine D4
Fórmula InChI InChI=1 S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7 H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2
Nombre IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(4-metilpirimidin-2-il)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 268.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0932 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity