Learn More
Sulfamerazine, 98+%
Código de producto. 11336836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336836 100 g 100 g
11326836 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04194.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 127-79-7 | C11H12N4O2S | 264.303 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-79-7
Fórmula molecular C11H12N4O2S
Peso molecular (g/mol) 264.303
Número MDL MFCD00023212
Clave InChI QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfamerazine, sulphamerazine, sulfamethyldiazine, sulfamerazin, cremomerazine, methylsulfazine, sulfameradine, mebacid, metilsulfadiazin, methylpyrimal
PubChem CID 5325
ChEBI CHEBI:102130
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES CC1=NC(=NC=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamerazine
Punto de fusión 234°C to 238°C
Cantidad 100 g
Beilstein 249133
Índice Merck 14,8913
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.3
Porcentaje de pureza ≥98%