Learn More
Sulfamerazina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317692 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317692 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16995100AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Nombres de analitos o componentes Sulfamerazine
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C11 H12 N4 O2 S
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4-metilpirimidin-2-il)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 264.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 264,0681 g/mol