Learn More
Sulfamerazina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfamerazine |
| CAS | 127-79-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfamerazine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H12 N4 O2 S |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| SMILES | Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1 |
| Mostrar más |