Learn More
Sulfalene, MedChemExpress
Código de producto. 16498298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
16498298 10 mg 10 miligramos
16474187 50 mg 50 miligramos
16458036 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16498298 Supplier Medchem Express Supplier No. HYA0130
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.
Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfalene
Forma física Solid
CAS 152-47-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N4O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sulfametopyrazine AS-18908
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Peso molecular (g/mol) 280.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza 99.9%