Learn More
Sulfaleno, LoGiCal
Código de producto. 30463663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463663 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463663 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0968.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfalene
CAS 152-47-6
Nombres de analitos o componentes Sulfalene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3-methoxypyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(3-methoxypyrazinyl)- (8CI), 2-Methoxy-3-sulfanilamidopyrazine, 2-Sulfanilamido-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-2-sulfanilamidopyrazine, 3-Methoxy-2-sulfapyrazine, 3-Methoxypyrazine sulfanilamide, AS 18908, Dalysep, F.I. 5978, Farmitalia 204/122, Kelfizin, Kelfizina, Kelfizine W, Longum, N1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)sulfanilamide, NSC 110433, Policydal, Polycidal, SMP2, Sulfalene, Sulfamethopyrazine, Sulfamethoxypyrazine, Sulfametopyrazine, Sulfapyrazinemethoxine, Sulfapyrazinemethoxyine, Sulfapyrazinemethoxyne, Vetkelfizina
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Nombre IUPAC 4-amino-N-(3-metoxipirazin-2-il)bencenosulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 280.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280,063 g/mol