Learn More
Sulfaguanidina, TRC
Código de producto. 30137603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137603 10 g 10 g
30134700 50 mg 50 miligramos
17914705 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68898510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-67-0
Fórmula molecular C7 H10 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 214.24
Sinónimo (4-Aminophenylsulfonyl)guanidine, Sulfaguanidine, Sulfadimidine Imp. C (Pharmeuropa), N1-(Diaminomethylene)sulfanilamide, 1-Sulfanilylguanidine, 1-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, 4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonylguanidine, 4-Aminophenylsulfonylguanidine, A 307, Abiguanil, Aterian, Diacta, Emerin (pharmaceutical), Ganidan, Guamide, Guanicil, Guanidan, N-Guanylsulfanilamide, N1-Amidinosulfanilamide, N1-Guanidylsulfanilamide, N1-Guanylsulfanilamide, NSC 14041, Orgaguanidon, RP 2275, Resulfon, Ruocid, Shigatox, Suganyl, Sulfaguanidin, Sulfaguanil, Sulfaguine, Sulfanilguanidine, Sulfanilylguanidine, Sulfentidine, Sulfoguanidine, Sulfoguanil, Sulfoguanyl, Sulfoguenil, Sulgin, Sulphaguanidine, [(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, p-Aminobenzenesulfoguanidide, p-Aminobenzenesulfonylguanidine
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenil)sulfonilguanidina
SMILES NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaguanidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0524
Porcentaje de pureza >95%