Learn More
Sulfaguanidina, Mikromol™
Código de producto. 17960936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17960936 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17960936 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0883.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfaguanidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaguanidine
CAS 57-67-0
Nombres de analitos o componentes Sulfaguanidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H10 N4 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sulfadimidine Imp. C (EP), Sulfamethazine USP Related Compound A, Sulfamethazine USP RC A, (4-Aminophenylsulfonyl)guanidine, Sulfaguanidine, Sulfadimidine Imp. C (Pharmeuropa), N1-(Diaminomethylene)sulfanilamide, 1-Sulfanilylguanidine, 1-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, 4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonylguanidine, 4-Aminophenylsulfonylguanidine, A 307, Abiguanil, Aterian, Diacta, Emerin (pharmaceutical), Ganidan, Guamide, Guanicil, Guanidan, N-Guanylsulfanilamide, N1-Amidinosulfanilamide, N1-Guanidylsulfanilamide, N1-Guanylsulfanilamide, NSC 14041, Orgaguanidon, RP 2275, Resulfon, Ruocid, Shigatox, Suganyl, Sulfaguanidin, Sulfaguanil, Sulfaguine, Sulfanilguanidine, Sulfanilylguanidine, Sulfentidine, Sulfoguanidine, Sulfoguanil, Sulfoguanyl, Sulfoguenil, Sulgin, Sulphaguanidine, [(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, p-Aminobenzenesulfoguanidide, p-Aminobenzenesulfonylguanidine, Sulfamethazine Related Compound A, Sulfadiazine Impurity C, Sulfadimidine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
SMILES NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenil)sulfonilguanidina
Peso molecular (g/mol) 214.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214,0524 g/mol